Human C5a, Tag Free (C5A-H5116) is expressed from E.coli cells. It contains AA Leu 679 - Arg 751 (Accession P01031). 1 * 50 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human C5a, Tag Free (C5A-H5116) is expressed from E.coli cells. It contains AA Leu 679 - Arg 751 (Accession P01031). 1 * 50 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human C5a, Tag Free (C5A-H5116) is expressed from E.coli cells. It contains AA Leu 679 - Arg 751 (Accession P01031). 1 * 50 µG ACRBC5A-H5116-50UG 1 * 50 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou