Human C5a, Fc Tag (C5A-H525a) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 679 - Arg 751 (Accession P01031-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human C5a, Fc Tag (C5A-H525a) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 679 - Arg 751 (Accession P01031-1). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human C5a, Fc Tag (C5A-H525a) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 679 - Arg 751 (Accession P01031-1). 1 * 1 mg ACRBC5A-H525A-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou