Human CADM1, His Tag (CA1-H5225) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 45 - His 374 (Accession NP055148.3) . 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human CADM1, His Tag (CA1-H5225) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 45 - His 374 (Accession NP055148.3) . 1 * 1 mg ACRBCA1-H5225-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou