Biotinylated Human CA125, Fc,Avitag (CA5-H82F4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 12660 - Met 12923 (Ac cession Q8WXI7-1). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human CA125, Fc,Avitag (CA5-H82F4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 12660 - Met 12923 (Ac cession Q8WXI7-1). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human CA125, Fc,Avitag (CA5-H82F4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 12660 - Met 12923 (Ac cession Q8WXI7-1). 1 * 25 µG ACRBCA5-H82F4-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou