Biotinylated Human CA125, Fc,Avitag (CA5-H82F4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 12660 - Met 12923 (Ac cession Q8WXI7-1). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human CA125, Fc,Avitag (CA5-H82F4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 12660 - Met 12923 (Ac cession Q8WXI7-1). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human CA125, Fc,Avitag (CA5-H82F4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 12660 - Met 12923 (Ac cession Q8WXI7-1). 1 * 200 µG ACRBCA5-H82F4200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou