Rhesus macaque CD40, Fc Tag (CD0-C5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 21 - Arg 193 (Accession NP00 1252791.1). 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rhesus macaque CD40, Fc Tag (CD0-C5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 21 - Arg 193 (Accession NP00 1252791.1). 1 * 100 µG ACRBCD0-C5259100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou