Recombinat Protein,Rhesus macaque CD40 TNFRSF5 Protein, His Tag,Rhesus macaque CD40, His Tag (CD0-C52H7) is expressed from human 29 3 cells (HEK293). It contains AA Glu 21 - Arg 193 (Accession NP001252791.1).This protein carries a polyhistidine tag n 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Rhesus macaque CD40 TNFRSF5 Protein, His Tag,Rhesus macaque CD40, His Tag (CD0-C52H7) is expressed from human 29 3 cells (HEK293). It contains AA Glu 21 - Arg 193 (Accession NP001252791.1).This protein carries a polyhistidine tag n 1 * 100 µG ACRBCD0-C52H7100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou