Human CD30, Fc Tag (CD0-H5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Lys 379 (Accession NP001234.2). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human CD30, Fc Tag (CD0-H5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Lys 379 (Accession NP001234.2). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human CD30, Fc Tag (CD0-H5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Lys 379 (Accession NP001234.2). 1 * 1 mg ACRBCD0-H5250-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou