Human CD30, Fc Tag (CD0-H5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Lys 379 (Accession NP001234.2). 1 * 100 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human CD30, Fc Tag (CD0-H5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Lys 379 (Accession NP001234.2). 1 * 100 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human CD30, Fc Tag (CD0-H5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Lys 379 (Accession NP001234.2). 1 * 100 µG ACRBCD0-H5250100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou