Human CD40, Fc Tag (HPLC-verified) (CD0-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 21 - Arg 193 (Accessio n P25942-1). 1 * 100 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human CD40, Fc Tag (HPLC-verified) (CD0-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 21 - Arg 193 (Accessio n P25942-1). 1 * 100 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human CD40, Fc Tag (HPLC-verified) (CD0-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 21 - Arg 193 (Accessio n P25942-1). 1 * 100 µG ACRBCD0-H5253100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou