Recombinat Protein,Human Semaphorin 4D SEMA4D CD100 Protein, Fc Tag,Human SEMA4D, Fc Tag (CD0-H5257) is expressed from human 293 c ells (HEK293). It contains AA Met 22 - Arg 734 (Accession AAH54500).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C- 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Human Semaphorin 4D SEMA4D CD100 Protein, Fc Tag,Human SEMA4D, Fc Tag (CD0-H5257) is expressed from human 293 c ells (HEK293). It contains AA Met 22 - Arg 734 (Accession AAH54500).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C- 1 * 100 µG ACRBCD0-H5257100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou