Biotinylated Human CD30, Avitag,His Tag (CD0-H82E6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Lys 379 (Acc ession NP001234.2). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human CD30, Avitag,His Tag (CD0-H82E6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Lys 379 (Acc ession NP001234.2). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human CD30, Avitag,His Tag (CD0-H82E6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Lys 379 (Acc ession NP001234.2). 1 * 25 µG ACRBCD0-H82E6-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou