Human CD2, Fc Tag (CD2-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 25 - Asp 209 (Accession AAH33583). 1 * 50 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human CD2, Fc Tag (CD2-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 25 - Asp 209 (Accession AAH33583). 1 * 50 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human CD2, Fc Tag (CD2-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 25 - Asp 209 (Accession AAH33583). 1 * 50 µG ACRBCD2-H5258-50UG 1 * 50 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou