Human CD52, Fc Tag (CD2-H525a) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 25 - Ser 36 (Accession P31358-1). 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human CD52, Fc Tag (CD2-H525a) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 25 - Ser 36 (Accession P31358-1). 1 * 100 µG ACRBCD2-H525A100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou