Human Siglec-2, His Tag (CD2-H52H8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 20 - Arg 687 (Accession P20273-1 ). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human Siglec-2, His Tag (CD2-H52H8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 20 - Arg 687 (Accession P20273-1 ). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human Siglec-2, His Tag (CD2-H52H8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 20 - Arg 687 (Accession P20273-1 ). 1 * 1 mg ACRBCD2-H52H8-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou