Human Siglec-2, His Tag (CD2-H52H8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 20 - Arg 687 (Accession P20273-1 ). 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human Siglec-2, His Tag (CD2-H52H8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 20 - Arg 687 (Accession P20273-1 ). 1 * 100 µG ACRBCD2-H52H8100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou