Biotinylated Human CD52, His,Avitag (CD2-H82E8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 25 - Ser 36 (Accessio n P31358-1). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human CD52, His,Avitag (CD2-H82E8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 25 - Ser 36 (Accessio n P31358-1). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human CD52, His,Avitag (CD2-H82E8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 25 - Ser 36 (Accessio n P31358-1). 1 * 200 µG ACRBCD2-H82E8200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou