Biotinylated Human Nectin-2, Fc,Avitag (CD2-H82F8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 32 - Leu 360 (Acce ssion Q92692-2). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human Nectin-2, Fc,Avitag (CD2-H82F8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 32 - Leu 360 (Acce ssion Q92692-2). 1 * 25 µG ACRBCD2-H82F8-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou