Biotinylated Human Siglec-3, Avitag,His Tag (CD3-H82E7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 18 - His 259 (Accession AAH28152.1). 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human Siglec-3, Avitag,His Tag (CD3-H82E7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 18 - His 259 (Accession AAH28152.1). 1 * 200 µG ACRBCD3-H82E7200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou