Biotinylated Human CD23, His,Avitag (CD3-H82Q5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 48 - Ser 321 (Accessi on P06734-1). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human CD23, His,Avitag (CD3-H82Q5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 48 - Ser 321 (Accessi on P06734-1). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human CD23, His,Avitag (CD3-H82Q5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 48 - Ser 321 (Accessi on P06734-1). 1 * 25 µG ACRBCD3-H82Q5-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou