Rhesus macaque CD4, Fc Tag (CD4-C5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 26 - Trp 390 (Accession G7N5T 8). 1 * 100 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Rhesus macaque CD4, Fc Tag (CD4-C5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 26 - Trp 390 (Accession G7N5T 8). 1 * 100 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rhesus macaque CD4, Fc Tag (CD4-C5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 26 - Trp 390 (Accession G7N5T 8). 1 * 100 µG ACRBCD4-C5256100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou