Human CD24, Mouse IgG2a Fc Tag (CD4-H5257) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 27 - Gly 59 (Accession P2 5063-1). 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human CD24, Mouse IgG2a Fc Tag (CD4-H5257) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 27 - Gly 59 (Accession P2 5063-1). 1 * 100 µG ACRBCD4-H5257100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou