Human CD4, Fc Tag (HPLC verified) (CD4-H5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 26 - Pro 396 (Accession AAH25782). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human CD4, Fc Tag (HPLC verified) (CD4-H5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 26 - Pro 396 (Accession AAH25782). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human CD4, Fc Tag (HPLC verified) (CD4-H5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 26 - Pro 396 (Accession AAH25782). 1 * 200 µG ACRBCD4-H5259200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou