Biotinylated Human CD24, His,Avitag (CD4-H82E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 27 - Gly 59 (Accessio n P25063-1). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human CD24, His,Avitag (CD4-H82E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 27 - Gly 59 (Accessio n P25063-1). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human CD24, His,Avitag (CD4-H82E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 27 - Gly 59 (Accessio n P25063-1). 1 * 25 µG ACRBCD4-H82E9-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou