Biotinylated Human CD4, Fc,Avitag (CD4-H82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 26 - Pro 396 (Accession P01730-1). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human CD4, Fc,Avitag (CD4-H82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 26 - Pro 396 (Accession P01730-1). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human CD4, Fc,Avitag (CD4-H82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 26 - Pro 396 (Accession P01730-1). 1 * 25 µG ACRBCD4-H82F3-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou