Biotinylated Human CD24, Fc,Avitag (CD4-H82F5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 27 - Gly 59 (Accession P25063-1). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human CD24, Fc,Avitag (CD4-H82F5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 27 - Gly 59 (Accession P25063-1). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human CD24, Fc,Avitag (CD4-H82F5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 27 - Gly 59 (Accession P25063-1). 1 * 200 µG ACRBCD4-H82F5200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou