Human CD155, Fc Tag (CD5-H5251) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Trp 21 - Asn 343 (Accession NP006496.2). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human CD155, Fc Tag (CD5-H5251) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Trp 21 - Asn 343 (Accession NP006496.2). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human CD155, Fc Tag (CD5-H5251) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Trp 21 - Asn 343 (Accession NP006496.2). 1 * 1 mg ACRBCD5-H5251-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou