Human CD155, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (CD5-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Trp 21 - Asn 3 43 (Accession NP006496.4). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human CD155, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (CD5-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Trp 21 - Asn 3 43 (Accession NP006496.4). 1 * 1 mg ACRBCD5-H5254-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou