Biotinylated Human CD155, Fc,Avitag (CD5-H82F6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Trp 21 - Asn 343 (Accessi on NP006496.2). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human CD155, Fc,Avitag (CD5-H82F6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Trp 21 - Asn 343 (Accessi on NP006496.2). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human CD155, Fc,Avitag (CD5-H82F6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Trp 21 - Asn 343 (Accessi on NP006496.2). 1 * 25 µG ACRBCD5-H82F6-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou