Biotinylated Mouse CD155, Fc,Avitag (CD5-M82F7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 29 - Leu 348 (Accessi on Q8K094-1). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Mouse CD155, Fc,Avitag (CD5-M82F7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 29 - Leu 348 (Accessi on Q8K094-1). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Mouse CD155, Fc,Avitag (CD5-M82F7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 29 - Leu 348 (Accessi on Q8K094-1). 1 * 25 µG ACRBCD5-M82F7-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou