Human B7-2, Fc Tag (CD6-H5257) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 26 - Pro 247 (Accession AAH40261). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human B7-2, Fc Tag (CD6-H5257) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 26 - Pro 247 (Accession AAH40261). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human B7-2, Fc Tag (CD6-H5257) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 26 - Pro 247 (Accession AAH40261). 1 * 200 µG ACRBCD6-H5257200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou