Biotinylated Human IL-6 R alpha, Avitag,His Tag (CD6-H82E8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 20 - Pro 365 (Accession P08887-1). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human IL-6 R alpha, Avitag,His Tag (CD6-H82E8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 20 - Pro 365 (Accession P08887-1). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human IL-6 R alpha, Avitag,His Tag (CD6-H82E8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 20 - Pro 365 (Accession P08887-1). 1 * 200 µG ACRBCD6-H82E8200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou