Biotinylated Human B7-2, Fc,Avitag (CD6-H82F5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 26 - Pro 247 (Accessio n AAH40261). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human B7-2, Fc,Avitag (CD6-H82F5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 26 - Pro 247 (Accessio n AAH40261). 1 * 25 µG ACRBCD6-H82F5-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou