Mouse B7-2, Fc Tag (CD6-M5251) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 24 - Glu 245 (Accession NP062261.3). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Mouse B7-2, Fc Tag (CD6-M5251) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 24 - Glu 245 (Accession NP062261.3). 1 * 1 mg ACRBCD6-M5251-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou