Cynomolgus Rhesus macaque CD27, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (CD7-C5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contai ns AA Ala 20 - Arg 191 (Accession XP005569963.1). In the region Ala 20 - Arg 191, the AA sequence of Cynomolgus and C 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Cynomolgus Rhesus macaque CD27, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (CD7-C5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contai ns AA Ala 20 - Arg 191 (Accession XP005569963.1). In the region Ala 20 - Arg 191, the AA sequence of Cynomolgus and C 1 * 100 µG ACRBCD7-C5259100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou