Canine CD47, His Tag (CD7-C52H5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Asn 140 (Accession F1P6D7-1). 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Canine CD47, His Tag (CD7-C52H5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Asn 140 (Accession F1P6D7-1). 1 * 100 µG ACRBCD7-C52H5100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou