Human CD47, His Tag (CD7-H5227) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Pro 139 (Accession NP942088). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human CD47, His Tag (CD7-H5227) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Pro 139 (Accession NP942088). 1 * 1 mg ACRBCD7-H5227-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou