Human CD47, His Tag, low endotoxin (CD7-H522a) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Pro 139 (Accessio n NP942088). 1 * 50 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human CD47, His Tag, low endotoxin (CD7-H522a) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Pro 139 (Accessio n NP942088). 1 * 50 µG ACRBCD7-H522A-50UG 1 * 50 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou