Human CD27, Fc Tag (CD7-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 21 - Ile 192 (Accession NP001233). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human CD27, Fc Tag (CD7-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 21 - Ile 192 (Accession NP001233). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human CD27, Fc Tag (CD7-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 21 - Ile 192 (Accession NP001233). 1 * 1 mg ACRBCD7-H5254-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou