Human CD27, Fc Tag (CD7-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 21 - Ile 192 (Accession NP001233). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human CD27, Fc Tag (CD7-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 21 - Ile 192 (Accession NP001233). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human CD27, Fc Tag (CD7-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 21 - Ile 192 (Accession NP001233). 1 * 200 µG ACRBCD7-H5254200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou