Human CD117, Fc Tag (CD7-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 26 - Thr 516 (Accession P10721-2). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human CD117, Fc Tag (CD7-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 26 - Thr 516 (Accession P10721-2). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human CD117, Fc Tag (CD7-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 26 - Thr 516 (Accession P10721-2). 1 * 1 mg ACRBCD7-H5255-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou