Human CD47, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (CD7-H52A5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Pro 13 9 (Accession NP942088). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human CD47, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (CD7-H52A5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Pro 13 9 (Accession NP942088). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human CD47, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (CD7-H52A5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Pro 13 9 (Accession NP942088). 1 * 1 mg ACRBCD7-H52A5-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou