Recombinat Protein,Biotinylated Human EMMPRIN CD147 Protein, Avitag™,His Tag,Biotinylated Human EMMPRIN, Avitag,His Tag (CD7-H82E0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 22 - His 205 (Accession P35613-2).This protein carrie A 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Biotinylated Human EMMPRIN CD147 Protein, Avitag™,His Tag,Biotinylated Human EMMPRIN, Avitag,His Tag (CD7-H82E0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 22 - His 205 (Accession P35613-2).This protein carrie A 1 * 200 µG ACRBCD7-H82E0200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou