Biotinylated Human CD47, His,Avitag (CD7-H82E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Pro 139 (Accessi on NP942088). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human CD47, His,Avitag (CD7-H82E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Pro 139 (Accessi on NP942088). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human CD47, His,Avitag (CD7-H82E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Pro 139 (Accessi on NP942088). 1 * 25 µG ACRBCD7-H82E9-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou