Biotinylated Human CD47, Fc (L234A, L235A, P329G),Avitag (CD7-H82F8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Pro 139 (Accession Q08722-3). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human CD47, Fc (L234A, L235A, P329G),Avitag (CD7-H82F8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Pro 139 (Accession Q08722-3). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human CD47, Fc (L234A, L235A, P329G),Avitag (CD7-H82F8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Pro 139 (Accession Q08722-3). 1 * 25 µG ACRBCD7-H82F8-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou