Unconjugated Human CD47, His,Avitag (CD7-HA2E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Pro 139 (Accessi on Q08722-3). 1 * 50 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Unconjugated Human CD47, His,Avitag (CD7-HA2E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Pro 139 (Accessi on Q08722-3). 1 * 50 µG ACRBCD7-HA2E9-50UG 1 * 50 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou