Mouse CD27, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (CD7-M5252) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 21 - Arg 18 2 (Accession P41272-1). 1 * 100 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Mouse CD27, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (CD7-M5252) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 21 - Arg 18 2 (Accession P41272-1). 1 * 100 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Mouse CD27, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (CD7-M5252) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 21 - Arg 18 2 (Accession P41272-1). 1 * 100 µG ACRBCD7-M5252100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou