Mouse CD47, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (CD7-M525a) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Lys 14 0 (Accession Q61735-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Mouse CD47, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (CD7-M525a) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Lys 14 0 (Accession Q61735-1). 1 * 1 mg ACRBCD7-M525A-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou