Biotinylated Mouse CD47, His,Avitag (CD7-M82E4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Lys 140 (Accessi on Q61735-1). 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Mouse CD47, His,Avitag (CD7-M82E4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Lys 140 (Accessi on Q61735-1). 1 * 200 µG ACRBCD7-M82E4200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou