Rat CD47, Fc Tag (CD7-R5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Lys 140 (Accession P97829). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Rat CD47, Fc Tag (CD7-R5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Lys 140 (Accession P97829). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rat CD47, Fc Tag (CD7-R5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Lys 140 (Accession P97829). 1 * 1 mg ACRBCD7-R5256-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou